Learn More
Hamilton™ 7000 Serie modifizierter Microliter™ Spritzen
Artikelnummer. 10220812
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
2 μl
5 μl
Kanülen-Gauge:
22 ga
22 s G
23 G
24 G
25 G
25 ga
Nummer der Kanülenspitze:
2
3
Art der Kanülenspitze:
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Nummer der Kanülenspitze Art der Kanülenspitze unitSize
10220812 0,5 μl 25 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10557361 0,5 μl 25 G 3 Stumpf 1 Stück
10008460 1 μl 22 s G 3 Stumpf 1 Stück
10399322 1 μl 22 ga 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10323761 2 μl 25 G 3 Stumpf 1 Stück
10282011 2 μl 23 G 3 Stumpf 1 Stück
10221921 5 μl 24 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10401255 2 μl 23 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10405952 2 μl 25 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10791232 1 μl 25 ga 3 Stumpf -
10332742 5 μl 24 G 3 Stumpf 1 Stück
10028420 1 μl 25 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10220812 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86259
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Spritzenserie eignet sich ideal zum Abfüllen von Volumina ab 0,05 μL bis zu 5 μL. Die 7000er-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen. Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt.
  • ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 µl bis 5 µl
  • Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen
  • Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der N
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanülen-Gauge 25 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.004 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,004 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.104 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,02 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.1 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.82 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.515 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.75 Zoll
Produkttyp Allzweckspritze
Max. Druck 6000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 0,5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 70 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Rändelansatz, abnehmbar