Learn More
Hamilton™ 7000 Serie modifizierter Microliter™ Spritzen
Artikelnummer. 10221921
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
2 μl
5 μl
Kanülen-Gauge:
22 ga
22 s G
23 G
24 G
25 G
25 ga
Nummer der Kanülenspitze:
2
3
Art der Kanülenspitze:
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Nummer der Kanülenspitze Art der Kanülenspitze unitSize
10221921 5 μl 24 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10557361 0,5 μl 25 G 3 Stumpf 1 Stück
10220812 0,5 μl 25 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10008460 1 μl 22 s G 3 Stumpf 1 Stück
10399322 1 μl 22 ga 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10323761 2 μl 25 G 3 Stumpf 1 Stück
10282011 2 μl 23 G 3 Stumpf 1 Stück
10401255 2 μl 23 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10405952 2 μl 25 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10791232 1 μl 25 ga 3 Stumpf -
10332742 5 μl 24 G 3 Stumpf 1 Stück
10028420 1 μl 25 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 10221921
Marke: Hamilton™ 88011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 μl bis 5 μl. Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen. Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt.
  • ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 µl bis 5 µl
  • Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen
  • Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanülen-Gauge 24 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.012 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.325 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,02 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.32 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.82 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.566 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.75 Zoll
Produkttyp Allzweckspritze
Max. Druck 2000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 70 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Rändelansatz, abnehmbar