Learn More
Hamilton™ 7000 Serie modifizierter Microliter™ Spritzen
Artikelnummer. 10332742
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
2 μl
5 μl
Kanülen-Gauge:
22 ga
22 s G
23 G
24 G
25 G
25 ga
Nummer der Kanülenspitze:
2
3
Art der Kanülenspitze:
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Nummer der Kanülenspitze Art der Kanülenspitze Packungsgröße
10332742 5 μl 24 G 3 Stumpf 1 Stück
10557361 0,5 μl 25 G 3 Stumpf 1 Stück
10220812 0,5 μl 25 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10008460 1 μl 22 s G 3 Stumpf 1 Stück
10399322 1 μl 22 ga 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10323761 2 μl 25 G 3 Stumpf 1 Stück
10282011 2 μl 23 G 3 Stumpf 1 Stück
10221921 5 μl 24 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10401255 2 μl 23 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10405952 2 μl 25 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
10791232 1 μl 25 ga 3 Stumpf -
10028420 1 μl 25 G 2 Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10332742 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 88000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.32 €
    164.29 € / 1 Stück
    Sparen 102.03 €
    38% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Spritzenserie eignet sich ideal zum Abfüllen von Volumina ab 0,05 μL bis zu 5 μL. Die 7000er-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen. Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt.
  • ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 µl bis 5 µl
  • Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen
  • Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der N
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanülen-Gauge 24 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.325 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,02 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.32 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.82 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.566 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.75 Zoll
Produkttyp Allzweckspritze
Max. Druck 6000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Nummer der Kanülenspitze 3
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 5 μl
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC-Injektionsventile
Anschlusstyp Rändelansatz, abnehmbar