Learn More
Hamilton™ 7000 Serie modifizierter Microliter™ Spritzen
Beschreibung
- ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 µl bis 5 µl
- Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen
- Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,008 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,008 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.206 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,02 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.3 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.2 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.82 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.642 mm |
| Mehr anzeigen |