Learn More
Hamilton™ 7000 Serie modifizierter Microliter™ Spritzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
2 μl
5 μl
Kanülen-Gauge:
22 ga
22 s G
23 G
24 G
25 G
25 ga
Nummer der Kanülenspitze:
2
3
Art der Kanülenspitze:
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 µl bis 5 µl
- Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen
- Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kanülen-Gauge | 22 s G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.005 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,005 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.145 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,02 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.3 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.14 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.82 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.718 mm |
| Mehr anzeigen |