Learn More
Hamilton™ Ersatzzylinder für Microliter™ Spritzen der Serie 800
Artikelnummer. 10007561
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
801 N Spritze
801 RN Spritze
802 RN Spritze
810 RN Spritze
8805 RN Spritze
8810 RN Spritze
8825 RN Spritze
Enthält:
Mit Nadel (22s/51/2)
Mit Nadel (26s/51/2)
Ohne Nadel
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Volumen (metrisch) Packungsgröße
10007561 801 N Spritze Mit Nadel (26s/51/2) 10 μl 1 Stück
11572305 802 RN Spritze Ohne Nadel 25 μl 1 Stück
11552365 8805 RN Spritze Ohne Nadel 50 μl 1 Stück
11562365 8810 RN Spritze Ohne Nadel 100 μl 1 Stück
10338503 8825 RN Spritze Ohne Nadel 250 μl 1 Stück
11582305 801 RN Spritze Ohne Nadel 10 μl 1 Stück
11572365 801 RN Spritze Mit Nadel (26s/51/2) 10 μl 1 Stück
10759311 802 RN Spritze Mit Nadel (22s/51/2) 25 μl 1 Stück
10336932 810 RN Spritze Mit Nadel (22s/51/2) 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10007561 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 32151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 €
    106.50 € / 1 Stück
    Sparen 7.50 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Läufe sind mit oder ohne Nadel erhältlich. Wählen Sie zwischen abnehmbarer Nadel (RN) und fest verklebter Nadel (N). (Die genauen Spezifikationen finden Sie weiter unten.)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeiten
Enthält Mit Nadel (26s/51/2)
Produkttyp Zylinder-/Kolbenbaugruppe mit Nadel
Volumen (metrisch) 10 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) 801 N Spritze