Learn More
Hamilton™ Ersatzzylinder für Microliter™ Spritzen der Serie 800
Artikelnummer. 10338503
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
801 RN Spritze
801 N Spritze
802 RN Spritze
810 RN Spritze
8805 RN Spritze
8810 RN Spritze
8825 RN Spritze
Enthält:
Mit Nadel (22s/51/2)
Mit Nadel (26s/51/2)
Ohne Nadel
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Volumen (metrisch) unitSize
10338503 8825 RN Spritze Ohne Nadel 250 μl 1 Stück
11572305 802 RN Spritze Ohne Nadel 25 μl 1 Stück
11552365 8805 RN Spritze Ohne Nadel 50 μl 1 Stück
11562365 8810 RN Spritze Ohne Nadel 100 μl 1 Stück
11582305 801 RN Spritze Ohne Nadel 10 μl 1 Stück
11572365 801 RN Spritze Mit Nadel (26s/51/2) 10 μl 1 Stück
10759311 802 RN Spritze Mit Nadel (22s/51/2) 25 μl 1 Stück
10336932 810 RN Spritze Mit Nadel (22s/51/2) 100 μl 1 Stück
10007561 801 N Spritze Mit Nadel (26s/51/2) 10 μl 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 10338503
Marke: Hamilton™ 32126
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Zylinder haben ein Volumen von 25 μl bis 250 μl mit abnehmbaren Nadelanschlüssen (RN) und zementierten Nadelanschlüssen (N).
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeiten
Enthält Ohne Nadel
Produkttyp Zylinder-/Kolbenbaugruppe
Volumen (metrisch) 250 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) 8825 RN Spritze