Learn More
Hamilton™ Microliter™ Spritzen der Serie 900
Artikelnummer. p-4117411
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10522932
Marke: Hamilton™ 87925
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Spritzen der Serie 900 sind die preisgünstige Version der Spritzen der Serie 800. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 10 μl. Der Spritzenhalter ist fest am Spritzenzylinder befestigt. Dies reduziert die Anschaffungskosten der Spritze, eliminiert jedoch die Möglichkeit von Ersatzkomponenten.
  • Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 µl bis 10 µl
  • Der Spritzenhalter ist fest am Spritzenzylinder befestigt
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 26 s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,014 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.019 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,26 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.34 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.48 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für das manuelle Dispensieren von Flüssigkeiten entwickelt, um ein Höchstmaß an Genauigkeit und Präzision zu erreichen, empfohlen für Septumpenetration
Enthält Von Hand geläppter Kolben
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 95
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 5 μl
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Abnehmbar