Learn More
Hamilton™ Chaney Adaptersatz der Serie 700 800 7000/1700 1800 Microliter/Gastight™ Spritze
Beschreibung
Die Adapter sind so konzipiert, dass sie konsistente und reproduzierbare Injektionen ermöglichen und außerdem ein Verbiegen des Kolbens verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reproduzierbarkeitsadapter |
| Menge | Je |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hamilton Spritzenmodelle der Serien 75 und 701 |