Learn More
Hamilton™ Chaney Adaptersatz der Serie 700 800 7000/1700 1800 Microliter/Gastight™ Spritze
Artikelnummer. 13246949
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Hamilton Spritzenmodelle der Serien 702–750, 7000 und 1700
Hamilton Spritzenmodelle der Serien 75 und 701
Hamilton Spritzenmodelle der Serien 800 und 1800
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
13246949 Hamilton Spritzenmodelle der Serien 702–750, 7000 und 1700 1 Stück
10281961 Hamilton Spritzenmodelle der Serien 75 und 701 1 Stück
10015600 Hamilton Spritzenmodelle der Serien 702–750, 7000 und 1700 1 Stück
10343213 Hamilton Spritzenmodelle der Serien 800 und 1800 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 13246949
Marke: Hamilton™ 14725
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Microliter Spritzen der Serien 700 , 800 und 7000 sowie für Gastight Spritzen der Serien 1700 und 1800
Die Adapter sind so konzipiert, dass sie konsistente und reproduzierbare Injektionen ermöglichen und außerdem ein Verbiegen des Kolbens verhindern.
Spezifikation
Produkttyp Reproduzierbarkeitsadapter
Menge Je
Zur Verwendung mit (Geräte) Hamilton Spritzenmodelle der Serien 702–750, 7000 und 1700