Learn More
Hamilton™ Chemisch inerte manuelle Ventile
Artikelnummer. 10217362
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
1-1 Manuelles Ventil
3-2 Manuelles Ventil
3-3 Manuelles Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10217362 3-2 Manuelles Ventil 1 Stück
10337272 3-3 Manuelles Ventil 1 Stück
11562425 1-1 Manuelles Ventil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10217362 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 €
    127.02 € / 1 Stück
    Sparen 15.98 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ventile haben einen Flüssigkeitsweg, der PTFE und CTFE enthält
Die Anschlüsse am Ventil sind 1/4-28 Gewinde und haben unterschiedliche Durchflusswege.
Spezifikation
Material CTFE, PTFE
Typ 3-2 Manuelles Ventil