Learn More
Hamilton™ Chemisch inerte manuelle Ventile
Artikelnummer. 10337272
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
1-1 Manuelles Ventil
3-2 Manuelles Ventil
3-3 Manuelles Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
10337272 3-3 Manuelles Ventil 1 Stück
11562425 1-1 Manuelles Ventil 1 Stück
10217362 3-2 Manuelles Ventil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337272 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86727
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.17 €
    165.42 € / 1 Stück
    Sparen 19.75 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ventile haben einen Flüssigkeitsweg, der PTFE und CTFE enthält
Die Anschlüsse am Ventil sind 1/4-28 Gewinde und haben unterschiedliche Durchflusswege.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Niederdruckanwendungen, von einem einfachen Ein-/Aus-Durchfluss bis hin zu einem Vier-Wege-Verteilersystem
Material CTFE, PTFE
Typ 3-3 Manuelles Ventil