Learn More
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC Spritzen und Ersatzteile
Artikelnummer. 10508122
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
22 s G
Produkttyp:
Ersatznadel
Gasdichte Spritze
Modell:
CR-700
Gehäuse CR700-20
Gehäuse CR700-200
Gehäuse CR700-50
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10508122
Marke: Hamilton™ 84303
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Spritzen sind so konzipiert, dass sie eine erneute, reproduzierbare Injektion flüssiger Proben in einen Injektor auf HPLC-Instrumenten liefern. Der CR-700 standardisiert drei Hauptvariablen: Probenvolumen, Injektionsrate und Eindringtiefe der Nadel. Selbst wenn der CR-700-Sensor von verschiedenen Technikern bedient wird, bietet er eine Reproduzierbarkeit von +1 % des gesamten Spritzenvolumens bei Routineverfahren.
Die Volumina werden mit Mikrometergenauigkeit ausgewählt, der Kolben ist federangetrieben und injiziert die Proben mit konstanter Rate. Drei Modelle der CR-700-Spritzen sind mit Volumina von 20, 50 oder 200 μl erhältlich
Nadelspitzentypen
  • Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältlicher Gauge: 22
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,016 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell Gehäuse CR700-50
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 50 μl
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC-Injektionsventile