Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen für Valco VISF-1 HPLC Injektionsventile
Artikelnummer. 11517854
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 g
22 sg
Max. Druck:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Modell:
1001
1002
1005
1010
1702
1705
1710
1725
1750
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11517854
Marke: Hamilton™ 80931
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für die Verwendung in Valco VISF-1 HPLC-Injektionsventilen. Hamilton Gastight Valco VISF-1 HPLC-Injektionsspritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die eine enge Verbindung zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Flüssigkeits- oder Gasprobe ermöglichen.
Spritzen in dieser Kategorie sind Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1000.
  • Mit PTFE-Kolbenspitzen, die eine enge Verbindung zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Entnahme von Flüssigkeits- oder Gasproben ermöglichen.
  • Stumpfe Nadelspitze: 3
  • Spritzenanschluss: abnehmbare Nadel (RN)
Spritzenanschluss für abnehmbare Nadel (RN)
  • Ermöglicht den Sitz der Nadeln an der Nullpunktmarkierung der Spritze
  • Der Anwender kann die optimale Nadelstärke, -länge und -spitzenform für seine besonderen Anwendungen wählen
  • Ermöglicht eine abnehmbare Nadel ohne Erhöhung des Totvolumens der Spritze und kann verwendet werden, wenn die Nadel verstopfen kann
  • In zerlegtem Zustand autoklavierbar
  • Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008, FDA
Material Edelstahl, Borosilikatglas, PTFE
Kanülen-Gauge 22 sg
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,041 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0059 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.015 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.103 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.775 cm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.072 cm
Länge (angloamerikanisch) 0.75 Zoll
Länge (metrisch) 1,91 cm
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Modell 1705
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 50 μl
Art der Kanülenspitze 3
Zur Verwendung mit (Geräte) Entwickelt für die Verwendung in Valco VISF-1 HPLC-Injektionsventilen