Learn More
Hamilton™ Spitze, nicht-stanzende Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock)
Artikelnummer. 10363421
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
20 G
21 G
22 G
22 s G
23 G
25 G
26 G
26 s G
Art der Kanülenspitze:
Spitz zulaufend
Spitz, schräg, gebogen
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.005 Zoll
0,01 in.
0.013 Zoll
0.016 in.
0.02 Zoll
0.033 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0.018 in.
0.025 in.
0.028 Zoll
0.032 Zoll
0.035 Zoll
0.05 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
10363421 22 G Spitz, schräg, gebogen 0.016 in. 0.028 Zoll -
11582275 20 G Spitz, schräg, gebogen 0.02 Zoll 0.035 Zoll 6 Stück
11592275 21 G Spitz, schräg, gebogen 0.02 Zoll 0.032 Zoll 6 Stück
11562275 18 G Spitz, schräg, gebogen 0.033 Zoll 0.05 Zoll 6 Stück
11502285 23 G Spitz, schräg, gebogen 0.013 Zoll 0.025 in. 6 Stück
15186764 23 G Spitz, schräg, gebogen 0.013 Zoll 0.025 in. 1 Stück
11522285 25 G Spitz, schräg, gebogen 0,01 in. 0,01 in. 6 Stück
11532285 26 G Spitz, schräg, gebogen 0,01 in. 0.018 in. 6 Stück
11582285 26 s G Spitz zulaufend 0.005 Zoll 0.018 in. 6 Stück
10008340 22 s G Spitz zulaufend 0.005 Zoll 0.028 Zoll 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10363421 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 90122
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 in. (51 mm). Kundenspezifische Längen und Punktformate sind erhältlich.
Mit Kel-F-Ansatz kompatible Spritzenanschlüsse
  • Luer-Spitze (LT) – Die Nadeln sind abnehmbar und passen über eine geschliffene Glasnabe, die in Form eines männlichen Luers konisch ist. Der LT-Anschluss akzeptiert die meisten hypodermischen Nadeln, wurde jedoch speziell für die Verwendung mit Hamilton Kel-F Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Spritze, was bei einigen Anwendungen möglicherweise nicht geeignet ist. In zerlegtem Zustand autoklavierbar
  • Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Die Version mit Schlitzen wird während der Befestigung an einigen Geräten verwendet, hat jedoch keine Auswirkungen auf die Verbindung zu Nadeln. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzentypen
  • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 31-10
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.016 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.028 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.41 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Kel-F Hub Nadel
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze oder PTFE Luer-Lock