Learn More
Hamilton™ Spitze, nicht-stanzende Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock)
Codice prodotto. 15186764
Cambia vista
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
20 G
21 G
22 G
22 s G
23 G
25 G
26 G
26 s G
Art der Kanülenspitze:
Spitz zulaufend
Spitz, schräg, gebogen
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.005 Zoll
0,01 in.
0.013 Zoll
0.016 in.
0.02 Zoll
0.033 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,01 in.
0.018 in.
0.025 in.
0.028 Zoll
0.032 Zoll
0.035 Zoll
0.05 Zoll
Dimensione della confezione:
1 Stück
6 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
15186764 23 G Spitz, schräg, gebogen 0.013 Zoll 0.025 in. 1 Stück
11582275 20 G Spitz, schräg, gebogen 0.02 Zoll 0.035 Zoll 6 Stück
11592275 21 G Spitz, schräg, gebogen 0.02 Zoll 0.032 Zoll 6 Stück
11562275 18 G Spitz, schräg, gebogen 0.033 Zoll 0.05 Zoll 6 Stück
11502285 23 G Spitz, schräg, gebogen 0.013 Zoll 0.025 in. 6 Stück
11522285 25 G Spitz, schräg, gebogen 0,01 in. 0,01 in. 6 Stück
11532285 26 G Spitz, schräg, gebogen 0,01 in. 0.018 in. 6 Stück
11582285 26 s G Spitz zulaufend 0.005 Zoll 0.018 in. 6 Stück
10008340 22 s G Spitz zulaufend 0.005 Zoll 0.028 Zoll 6 Stück
10363421 22 G Spitz, schräg, gebogen 0.016 in. 0.028 Zoll -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15186764 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 90123
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt 2 in. (51 mm). Kundenspezifische Längen und Punktformate sind erhältlich.
Mit Kel-F-Ansatz kompatible Spritzenanschlüsse
  • Luer-Spitze (LT) – Die Nadeln sind abnehmbar und passen über eine geschliffene Glasnabe, die in Form eines männlichen Luers konisch ist. Der LT-Anschluss akzeptiert die meisten hypodermischen Nadeln, wurde jedoch speziell für die Verwendung mit Hamilton Kel-F Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Spritze, was bei einigen Anwendungen möglicherweise nicht geeignet ist. In zerlegtem Zustand autoklavierbar
  • Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Die Version mit Schlitzen wird während der Befestigung an einigen Geräten verwendet, hat jedoch keine Auswirkungen auf die Verbindung zu Nadeln. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzentypen
  • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 31-10
Sechs Nadeln pro Packung.
Specifica
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.013 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.025 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.34 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.64 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Kel-F Hub Nadel
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze oder PTFE Luer-Lock
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.