Learn More
Hamilton™ Nadeln mit seitlicher Öffnung für Kel-F-Ansatz (Luer Lock)
Artikelnummer. 11590152
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
16 G
17 G
18 G
20 G
21 G
22 G
22 s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26 s G
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge unitSize
11590152 26 G 6 Stück
10318662 16 G 6 Stück
10135452 23 G 6 Stück
11540152 18 G 6 Stück
11550152 20 G -
10245612 22 G 6 Stück
11570152 24 G 6 Stück
11500162 22 s G 6 Stück
10217734 26 s G 6 Stück
11580152 25 G 6 Stück
11560152 21 G 6 Stück
11530152 17 G 6 Stück
12 options
Artikelnummer. 11590152
Marke: Hamilton™ 774610
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kel-F-Ansatznadeln (KF) können mit Spritzen und Anschlüssen für Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) verwendet werden. Die Standardnadellänge beträgt2 Zoll (51 mm). Kundenspezifische Längen und Punktformate sind erhältlich.
Mit Kel-F-Ansatz kompatible Spritzenanschlüsse
  • Luer-Spitze (LT) – Die Nadeln sind abnehmbar und passen über eine geschliffene Glasnabe, die in Form eines männlichen Luers konisch ist. Der LT-Anschluss akzeptiert die meisten hypodermischen Nadeln, wurde jedoch speziell für die Verwendung mit Hamilton Kel-F Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Spritze, was bei einigen Anwendungen möglicherweise nicht geeignet ist. In zerlegtem Zustand autoklavierbar
  • Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzentypen
  • Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Material Vernickeltes Messing (Ansatz)
Kanülen-Gauge 26 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.26 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.47 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Kel-F Hub Nadel
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzen und Anschlüsse mit Luer-Spitze oder PTFE Luer-Lock