Learn More
Hamilton™ Einmal-Spitzenadapter
Artikelnummer. 10065610
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10065610 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10065610 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 31330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.50 €
    39.50 € / 1 Stück
    Sparen 4.00 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Anschluss einer 1 ml-Standard-Einwegpipettenspitze an das Ende einer Hamilton™ Spritze.
  • Der Adapter wird an Standardspritzen mit Luer-Konus (LT) und Luer-Lock aus PTFE (TLL) angeschlossen
  • Ideal zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
  • Hergestellt aus CTFE
  • Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Material CTFE
Produkttyp Luer-Konus-Adapter
Volumen (metrisch) 100 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) PB600-1 Mehrfachdispenser