Learn More
Hamilton™ Luer-Lock-Adapter für Hamilton™ Ventile
Beschreibung
Die Anschlüsse haben einen 1/4 Zoll - 28 UNF-Gewindeanschluss auf der einen Seite und einen Luer-Ansatz (männlich oder weiblich) oder einen Luer-Lock-Anschluss (männlich) auf der anderen Seite.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter mit Luer-Lock-Stecker |
| Gewindegröße | 1/4-28 Gewinde .059 in. (1.5 mm) |