Learn More
Hamilton™ Luer-Lock-Adapter für Hamilton™ Ventile
Artikelnummer. 10313033
Change view
Click to view available options
Typ:
Adapter mit Luer-Lock-Buchse
Adapter mit Luer-Lock-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
10313033 Adapter mit Luer-Lock-Buchse 1 Stück
10271543 Adapter mit Luer-Lock-Stecker 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10313033
Marke: Hamilton™ 35031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Adapter sind für die Verwendung mit Hamilton-Ventilen ausgelegt.
Die Anschlüsse haben einen 1/4 Zoll - 28 UNF-Gewindeanschluss auf der einen Seite und einen Luer-Ansatz (männlich oder weiblich) oder einen Luer-Lock-Anschluss (männlich) auf der anderen Seite.
Spezifikation
Typ Adapter mit Luer-Lock-Buchse
Gewindegröße 1/4-28 Gewinde .059 in. (1.5 mm)