Learn More
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze für Metall-Ansatz (Luer Lock)
Artikelnummer. 15990867
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 G
16 G
17 ga
18 ga
19 G
20 ga
21 ga
22 ga
22 s ga
23 ga
24 ga
25 ga
26 ga
26 s ga
33 ga
Packungsgröße:
6 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Packungsgröße
15990867 16 G -
11557794 26 ga 6 Stück
11592315 14 G 6 Stück
11597784 17 ga 6 Stück
11507794 18 ga 6 Stück
11517794 20 ga 6 Stück
15301530 19 G 6 Stück
11527794 21 ga 6 Stück
11537794 23 ga 6 Stück
10422172 22 ga 6 Stück
11547794 24 ga 6 Stück
10775944 25 ga 6 Stück
11572325 33 ga 6 Stück
11587794 26 s ga 6 Stück
10587833 22 s ga 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15990867 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 91016
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindungsstücken verwendet werden.
Kann mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse verwendet werden.
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
  • Die Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.).
  • In praktischen Sechserpackungen erhältlich
  • Individuelle Nadellängen und Kanülenspitzentypen sind erhältlich
  • Nadeln sind in den Stärken 10 bis 33 Gauge erhältlich.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
Kanülen-Gauge 16 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,046 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,064 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,19 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1,65 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Nadel
Art der Kanülenspitze Stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) Luer-Lock-Spritzen aus PTFE und Luer-Spitze oder Luer-Lock-Stecker aus PTFE