Learn More
Hamilton™ Spitze, nicht-stanzende Nadeln mit Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Artikelnummer. 10010082
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22 s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26 s G
27 G
31 G
Zur Verwendung mit (Geräte):
LT- und TLL-Spritzen und Anschlüsse
Luer-Lock-Spritzen aus PTFE und Luer-Spitze oder Luer-Lock-Stecker aus PTFE
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Nicht autoklavierbar
Packungsgröße:
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10010082
Marke: Hamilton™ 90026
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden. Nadeln aus 304 Edelstahl. Die Standardnadellänge beträgt2 Zoll (51 mm). Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich.
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden.Nadeln sind aus Edelstahl 304.Die Standardnadellänge beträgt 2 in. (51 mm).Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich.
Mit Metallansatz kompatible Spritzenanschlüsse
  • Luer-Lock aus PTFE (TLL): Dieser Anschluss verfügt über einen PTFE-Luer-Konus mit Außengewinde, mit vernickeltem Verschlussansatz aus Messing, zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Ansatz aus Metall und Universal-Verbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Autoklavierbar in demontiertem Zustand , außer bei25 ml-Spritzen und bei größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
  • Nadelspitzentypen
    • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 33-10
    /li>
    Sechs Nadeln pro Packung.
    Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl
    Kanülen-Gauge 26 G
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.018 Zoll
    Innendurchmesser (metrisch) 0.26 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 0.45 mm
    Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
    Produkttyp Ersatznadel
    Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen
    Zur Verwendung mit (Geräte) Luer-Lock-Spritzen aus PTFE und Luer-Spitze oder Luer-Lock-Stecker aus PTFE