Learn More
Hamilton™ und Gastight™ Abnehmbare Spritzen für Agilent 7670, 7671 und 7672 ALS GC Autosampler
Artikelnummer. p-4117423
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.046 cm
0.048 cm
Produkttyp:
Gastight Autosamplerspritze
Microliter Autosamplerspritze
Max. Druck:
137.9 bar
68.9 bar
Modell:
1701 N
701 RN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10098320
Marke: Hamilton™ 80338
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für Agilent 7670, 7671 und 7672 automatische Flüssigprobengeber (ALS) für Gaschromatographie (GC)-Autosampler
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 700 oder Gastight-Spritzen der Serie 1700. Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist. Gastight-Spritzen verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
  • Abnehmbare Nadel (RN) – Die Nadeln sind abnehmbar und verfügen über ein Hamilton-spezifisches Design
  • Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze
  • Der Anwender kann die optimale Nadelstärke, -länge und -spitzenform für seine besonderen Anwendungen wählen
  • Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht
  • Autoklavierbar bei der Demontage; wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze
  • Nadelspitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen
  • Erhältlicher Gauge: 26 s
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 26 s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,019 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.013 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,018 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,26 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.048 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.66 cm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.047 cm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Microliter Autosamplerspritze
Max. Druck 137.9 bar
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 701 RN
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent 7670, 7671 und 7672 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler
Anschlusstyp Abnehmbar