Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC-Spritzen: Model 1701N
Artikelnummer. 10422731
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 bis 26s G
23 s G
26 s G
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Modell:
1701 RN
1701 N
Menge:
6 Packungen
Je
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10422731
Marke: Hamilton™ 80087
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 automatische Flüssigprobengeber (ALS) für Gaschromatographie-Autosampler (GC).
Gastight-Spritzen verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
Spritzenanschlüsse
  • Zementierte Nadel (N) – Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln am Nullpunkt der Skala in den Spritzenkolben aus Glas zementiert. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Der Nadelabstand wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
  • Abnehmbare Nadel (RN) – Die Nadeln sind abnehmbar und verfügen über ein Hamilton-spezifisches Design. Das Design sorgt dafür, dass die Nadeln genau an der Nullpunktmarkierung der Spritze sitzen. Der Anwender kann Nadelstärke, Nadellänge und Spitzenform auswählen, um die Spritze für seine spezifischen Anwendungen zu optimieren. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anschluss das Herausnehmen der Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu vergrößern, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht. In zerlegtem Zustand autoklavierbar Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzentypen
  • Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 23s, 26s, 23s-26s
  • Spezifikation
    Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
    Kanülen-Gauge 23 s G
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,018 in.
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0133 Zoll
    Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.34 mm
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0238 Zoll
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,26 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 0.46 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 6.6 mm
    Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.64 mm
    Länge (angloamerikanisch) 1,7 in.
    Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1.71 Zoll
    Länge (metrisch) 43 mm
    Produkttyp Gasdichte Spritze
    Max. Druck 1000 psi
    Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisch) 155 °C
    Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
    Modell 1701 RN
    Nummer der Kanülenspitze AS
    Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
    Menge Je
    Volumen (metrisch) 10 μl
    Art der Kanülenspitze Konus
    Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler
    Anschlusstyp Abnehmbar