Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC-Spritzen: Modell 7001
Artikelnummer. 12892073
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 s ga
26 s G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.13 mm
0.18 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0.64 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Innendurchmesser (metrisch) Kanüle Außendurchmesser (metrisch) Kanüle unitSize
12892073 26 s G 0.13 mm 0.47 mm 1 Stück
10076564 23 s ga 0.18 mm 0.64 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12892073 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 80175
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 automatische Flüssigprobengeber (ALS) für Gaschromatographie-Autosampler (GC).
Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist.
Spritzenanschluss
  • Rändelnabe (KH) – Abnehmbare Kolben-/Nadelbaugruppe, die Rändelnabe wird ausschließlich auf den Spritzen der Serie 7000 verwendet.
  • Art der Nadelspitze
    • Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 23s, 26s
    Spezifikation
    Material Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben)
    Kanülen-Gauge 26 s G
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.049 Zoll
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
    Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0187 Zoll
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,26 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 1.24 mm
    Außendurchmesser (metrisch) 6.6 mm
    Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
    Länge (angloamerikanisch) 1,7 in.
    Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1.71 Zoll
    Länge (metrisch) 43 mm
    Produkttyp Microliter Spritze
    Max. Druck 6000 psi
    Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisch) 155 °C
    Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
    Modell 7001
    Nummer der Kanülenspitze AS
    Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
    Menge Je
    Volumen (metrisch) 1 μl
    Art der Kanülenspitze Konus
    Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatischer Flüssigprobenehmer, Gaschromatographie-Autosampler
    Anschlusstyp Abnehmbar