Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Agilent 7673, 7683, 7693 und 6850 ALS GC-Spritzen: Modell 7001
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 s ga
26 s G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.13 mm
0.18 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0.64 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Microliter-Spritzen verfügen über einen Kolben aus Edelstahl, der von Hand am Glaszylinder angebracht ist und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt ist.
Spritzenanschluss
- Rändelnabe (KH) – Abnehmbare Kolben-/Nadelbaugruppe, die Rändelnabe wird ausschließlich auf den Spritzen der Serie 7000 verwendet.
- Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 23s, 26s
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 23 s ga |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.049 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.00719 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.18 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,025 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,26 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.24 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.6 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.64 mm |
| Mehr anzeigen |