Learn More
Hamilton™ Microliter™ und Gastight™ Spritzen für Waters U6K HPLC Injektionsventile
Artikelnummer. 11587874
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Max. Druck:
1000 psi
2000 psi
500 psi
Modell:
801
802
805
810
825
1702
1705
1710
1725
1802
1805
1810
1825
Produkttyp:
Gasdichte Spritze
Microliter Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11587874
Marke: Hamilton™ 81138
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für den Einsatz in Waters U6K HPLC-Injektionsventilen.
Spritzen in dieser Kategorie sind entweder Microliter-Spritzen der Serie 800 oder Gastight-Spritzen der Serien 1700 und 1800.
  • Microliter-Spritzen verfügen über Kolben aus Edelstahl, die von Hand auf Glaszylinder montiert werden und für die Probenahme von Flüssigkeiten ausgelegt sind
  • Gasdichte Spritzen verfügen über PTFE-Kolbenspitzen, die eine enge Verbindung zwischen Spritzenzylinder und Kolben herstellen und so eine Entnahme von Flüssigkeits- oder Gasproben ermöglichen
  • Stumpfe Nadelspitze: 3
  • Spritzenanschluss: abnehmbare Nadel (RN)
Spritzenanschluss für abnehmbare Nadel (RN)
  • Ermöglicht den Sitz der Nadeln an der Nullpunktmarkierung der Spritze
  • Der Anwender kann die optimale Nadelstärke, -länge und -spitzenform für seine besonderen Anwendungen wählen
  • Ermöglicht eine abnehmbare Nadel ohne Erhöhung des Totvolumens der Spritze und kann verwendet werden, wenn die Nadel verstopfen kann
  • In zerlegtem Zustand autoklavierbar
  • Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008, FDA
Material Edelstahl, Borosilikatglas, PTFE
Kanülen-Gauge 25 sg
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,091 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.007 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.018 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.02 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2.30 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.051 cm
Länge (angloamerikanisch) 1,97 in.
Länge (metrisch) 5 cm
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Modell 1725
Menge 1/Packung
Volumen (metrisch) 250 μl
Art der Kanülenspitze 3
Zur Verwendung mit (Geräte) Entwickelt zur Verwendung in Wassern U6 K HPLC-Injektionsventilen