Learn More
Hamilton™ Zubehör für PRP-C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen – Vorsäulenkartuschen-Kits
Artikelnummer. 15303984
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
20 mm
Partikelgröße:
12 bis 20 μm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Analyse-Vorsäulen
Vorsäule für SemiPrep/Prep
Material:
Edelstahl 316
Titan
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Partikelgröße Zur Verwendung mit (Geräte) Material unitSize
15303984 8 mm 12 bis 20 μm Analyse-Vorsäulen Titan 1 Stück
15325074 20 mm 12 bis 20 μm Vorsäule für SemiPrep/Prep Edelstahl 316 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15303984
Marke: Hamilton™ 79687
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorsäulen schützen die HPLC-Säule und entfernen Partikelkontaminationen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben, wodurch die Lebensdauer der analytischen Säule verlängert wird
Die Vorsäulen sind modular aufgebaut, und der Austausch der Kassetten ist einfach und werkzeuglos. Kassettenhalter für Vorsäulen sind je nach Säule aus Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich. Beide Designs sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern.
Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar. Wie bei allen Vorsäulen sollten diese vor der analytischen Säule und nach dem Injektionsventil installiert werden.
Vorsäulen für HPLC-Säulen aus Edelstahl
  • Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 20 x 2.3 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 80 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Semiprep-/Präparative Vorsäulen für HPLC-Säulen aus Edelstahl
  • Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 20 x 4.6 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 332 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Vorsäulen für PEEK HPLC-Säulen
  • Gehäusematerial: Polyetheretherketon (PEEK) und Delrin
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.25 mm Innendurchmesser, PEEK
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PEEK; Fritten: Titan; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 8.0 x 3.0 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 56 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Spezifikation
pH 1 bis 13
Partikelgröße 12 bis 20 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Max. Druck 5000 psi
Innendurchmesser (metrisch) 4.6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Analyse-Vorsäulen
Material Titan