Learn More
Hamilton™ PRP™Serie Schutzkartuschenhalter-Ersatzkartuschen
Beschreibung
Ersatzkartuschen aus Edelstahl oder PEEK.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 1 bis 13 |
| Partikelgröße | 10 μm |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Max. Druck | 5000 psi |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.0 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Analysesäule für organische Säuren |
| Material | 316 Edelstahl |
| Sorbens | Gehäuse PRP-X200 |