Learn More
Hamilton™ PRP-X100 Anion Exchange HPLC Columns: Edelstahl
Artikelnummer. 10722382
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
450 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
4.1 mm
Partikelgröße:
10 μm
12 bis 20 μm
5 μm
Flussrate:
1 ml/min
2 ml/min
2,5 ml/min
4 ml/min
8 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Flussrate unitSize
10722382 100 mm 4.1 mm 10 μm 4 ml/min 1 Stück
11563514 150 mm 2.1 mm 10 μm 1 ml/min 1 Stück
10676591 250 mm 4.1 mm 10 μm 2 ml/min 1 Stück
10451221 150 mm 4.1 mm 10 μm 2,5 ml/min 1 Stück
11577904 100 mm 4.1 mm 5 μm 1 ml/min 1 Stück
10753797 450 mm 2.1 mm 5 μm 1 ml/min 1 Stück
11597904 50 mm 4.1 mm 5 μm 1 ml/min 1 Stück
12366509 150 mm 4.1 mm 5 μm 1 ml/min 1 Stück
11523534 50 mm 4.1 mm 10 μm 8 ml/min 1 Stück
11528164 250 mm 2.1 mm 12 bis 20 μm 8 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 10722382 Supplier Hamilton™ Supplier No. 79439
Verfügbar ab: 03-09-2026
Add to basket
Add to basket
Polymersäulenverpackung zur Trennung von anorganischen und organischen Anionen von 10 bis 500 ppm
Einfache Ionenbestimmung
  • PRP-X100-Ionenchromatographie-Säulen sind die einfache Möglichkeit, anorganische Ionen zu trennen. Diese Säulen können mit jedem vorhandenen HPLC- oder Ionenchromatographen verwendet werden, um Anionen in fast jeder Probenmatrix, einschließlich Luft, Wasser und Boden, leicht zu bestimmen.
Besser als nasschemische Methoden
  • Die Ionenchromatographie reduziert die Probenvorbehandlung erheblich und verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse bei der Verwendung von nasschemischen oder kolorimetrischen Methoden
Hohe Empfindlichkeit
  • Zur Trennung von Ionen bei Konzentrationen von 1 ppm bis 1,000 ppm ohne Unterdrückung oder aufwändige Vorkonzentrationstechniken
Lange Säulenlebensdauer
  • Die hochinerte polymerische Stütze widersteht chemischen Angriffen von organischen Lösungsmitteln und wässrigen Puffern (0 bis 100 % wässrig oder organisch; pH 1 bis 13) und verlängert so die Lebensdauer der Säule effektiv. Sollte sich die Säulenleistung verschlechtern (Peak-Verbreiterung und Symmetrieverlust), führt das Regenerationsprotokoll in der Regel Ihre Chromatographie in ihren ursprünglichen Zustand zurück.
Analysieren sowohl schwieriger als auch gängiger Anionen
  • Einfache Trennung schwieriger Anionen wie Zyanid, Borat und Silikat bei hohem pH-Wert (11.5). Die Polymerverpackung ist von pH 1 bis 13 stabil, so dass eine einzige Säule für die Analyse von sowohl gängigen als auch schwierigen Anionen verwendet werden kann.
Einfacher Nachweis und gängige Eluenten
  • Der Leitfähigkeitsnachweis funktioniert durch Messung der erhöhten Leitfähigkeit der eluierenden Probenionen relativ zur Hintergrundleitfähigkeit
Specifications
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.1 mm
Flussrate 4 ml/min
Zur Verwendung mit Analyse von Fluorid, Carbonat, Chlorid, Nitrit, Bromid, Nitrat, Phosphat, Sulfat und anderen Ionen
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 5000 psi (345 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 10 μm
pH 1 bis 13
Porengröße 100 Å
Temperatur 5 °C bis 60 °C
USP-Typ Gehäuse L47
Stationäre Phase PRP-X100
Verpackungsmaterial PSDVB/Trimethylammonium
Säulentyp Ionenaustausch
Phase Ionenaustausch
Material Edelstahl
Produkttyp Säule