Learn More
Hamilton™ PRP™-X100 Vorsäulenkartuschen-Kit
Artikelnummer. 10073204
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
PEEK
Säulenkapazität:
57 μl
80 μl
Länge (metrisch):
8 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Säulenkapazität Länge (metrisch) Packungsgröße
10073204 PEEK 57 μl 8 mm 1 Stück
10220773 Edelstahl 80 μl 20 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10073204 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79383
Sparen Sie bis zu 60 % auf unverzichtbare Produkte für Vertragsanalysen
Verwenden Sie den Aktionscode 28025
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahl-Vorsäulen und PEEK-Vorsäulen schützen Ihre Investition
  • Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
  • Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
  • Halter sind in Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich, beide Ausführungen sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
  • Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten
Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid.
Spezifikation
Partikelgröße 10 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Max. Druck 5000 psi
Säulenkapazität 57 μl
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material PEEK
Zur Verwendung mit (Anwendung) Praktisch alle Lösungsmittel, außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid