Learn More
Hamilton™ HPLC Säule RCX-10, IDxL=4,6x250PEEK
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Polymersäule aus Polystyrol-Divinylbenzol Porengrösse 100Å
Kovalent modifiziert mit Trimethylammonium
Stabil von pH 0-13
Starker Anionentauscher
Austauschkapazität: 0,35 meq/gm
Ideal für RI oder PAD
Gradient Trennung für Saccharidoligomere bis DP 8
Isokratische Trennung für Mono- und Disaccharide
Säulengehäuse aus rostfreiem Edelstahl oder PEEK.
Andere Säulen- und Partikelgrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 2 Kartuschen (2,3/20mm) - Stahl
1 Halter, 2 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 4,6/250 PEEKmm
Partikelgrösse: 7μm
Kovalent modifiziert mit Trimethylammonium
Stabil von pH 0-13
Starker Anionentauscher
Austauschkapazität: 0,35 meq/gm
Ideal für RI oder PAD
Gradient Trennung für Saccharidoligomere bis DP 8
Isokratische Trennung für Mono- und Disaccharide
Säulengehäuse aus rostfreiem Edelstahl oder PEEK.
Andere Säulen- und Partikelgrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 2 Kartuschen (2,3/20mm) - Stahl
1 Halter, 2 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 4,6/250 PEEKmm
Partikelgrösse: 7μm
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | Isokratische oder Gradiententrennung von Kohlenhydraten |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5000 psi (345 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator |
| Partikelgröße | 7 μm |
| pH | 1 bis 13 |
| Porengröße | 100 Å |
| Temperatur | 5 °C bis 60 °C |
| Mehr anzeigen |