Learn More
Hamilton™ RN-Adapters (herausnehmbare Adapter)
Artikelnummer. p-183827
Click to view available options
Typ:
Luer-Lock-Nabenadapter für Innengewinde
Männlicher Luer-Lok-Nabenadapter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11573144
Marke: Hamilton™ 35080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Adapter ermöglichen eine Verbindung mit Gewindeanschlüssen, Schlaucheinheiten, T-Stücken und Kreuzstücken.
Spezifikation
Typ Männlicher Luer-Lok-Nabenadapter
Zur Verwendung mit Spritze mit abnehmbarer Nadel (250 μl und größer)