Learn More
Hamilton™ Austauschbare Nadel für kleinen Kolben (2.5 – 100 μl-Spritzen)
Artikelnummer. 10622804
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 ga.
22 s ga
26 ga.
26 s ga
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Art der Kanülenspitze:
Konus
Spitz, schräg, gebogen
Stumpf
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.004 Zoll
0.005 Zoll
0.0051 in.
0.0059 in.
0,0063 in.
0.007 Zoll
0,01 in.
0.016 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0.008 in.
0,0094 in.
0,01 in.
0,012 in.
0,014 in.
0,016 in.
0.018 in.
0,019 in.
0.028 in.
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10622804
Marke: Hamilton™ 775801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für abnehmbare (RN)-Spritzen der Größe 100 μl und kleiner.
  • Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.)
  • Spezielle Gaugen, Längen und Spitzenarten sind lieferbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Ansatz aus Edelstahl
Kanülen-Gauge 22 ga.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.016 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.028 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.41 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal bei der Gefahr einer Verstopfung der Nadel
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Spritzenersatznadel
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen