Learn More
Hamilton™ EINSPRITZGUMMIS 5,00 MM (12 ST) -76 022-
Artikelnummer. 10425451
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
12/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10425451 12/Packung 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10425451 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 76022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.20 €
    25.98 € / 12 Stück
    Sparen 5.22 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
5 mm Durchmesser, 12 pro Packung
Zur Verwendung mit dem Spritzenreiniger 7000 MICROLITER der Hamilton Company Serie (14 -824 -50 ,14 -824 -49)
Spezifikation
Produkttyp Ersatz-Septa
Zur Verwendung mit (Geräte) Microliter Spritzenreiniger der Serie 7000
Material Laminierter Silikonkautschuk
Menge 12/Packung