Learn More
Hamilton™ Spritzenleitfaden für Microliter™ und Gastight™ Spritzen
Artikelnummer. 10130221
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mikroliter-, gasdichte und Spritzen der Serien 700 und 1700
Mikroliter-, gasdichte, 7000er-Serie- und 25- bis 500-μLiter-Spritzen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10130221 Mikroliter-, gasdichte und Spritzen der Serien 700 und 1700 1 Stück
10606473 Mikroliter-, gasdichte, 7000er-Serie- und 25- bis 500-μLiter-Spritzen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10130221 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 14806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.50 €
    54.87 € / 1 Stück
    Sparen 5.63 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit MICROLITER Spritzen der Serien 700 und 7000 sowie für GASTIGHT Spritzen der Serie 1700
Spritzenführungen verhindern das Verbiegen des Kolbens und der verstellbare Anschlag verhindert Beschädigungen des Kolbens.
Spezifikation
Produkttyp Spritzenführung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroliter-, gasdichte und Spritzen der Serien 700 und 1700