Learn More
Hamilton™ 0.5 uL, Model 7000.5 KH SYR, Knurled Hub NDL, 32 ga, 100 mm, point style 3
Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 µl bis 5 µl. Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen. Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt.
Marke:  Hamilton™ 86257
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05700kg
Artikelnummer. 10104082
  • 423.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • ideal für die Abgabe von Volumina von 0.05 µl bis 5 µl
  • Die 7000-Serie ist die einzige Spritze mit null Totvolumen
  • Der feine Kolbendraht wird zur Spitze der Nadel geführt, um sicherzustellen, dass das gesamte Lösungsmittel aus der Nadel austritt
Spezifikation
Spezifikation
Ja
32 G
0.0041 Zoll
0.009 Zoll
0.104 mm
0.235 mm
4 Zoll
10.2 cm
6000 psi
115 °C
Gehäuse 7000.5KHOC
10 °C
0,5 μl
Rändelansatz
Kolben aus Edelstahl, Wolfram (Zylinder)
0.0041 Zoll
0.104 mm
0.308 Zoll
7.82 mm
Entwickelt für den Einsatz mit mechanischen Mikropositionierern, Mikroinjektionssystemen und Stereotaxie-Instrumenten, Life-Science-Anwendungen
3.94 Zoll
Microliter Spritze
239 °F
50 °F
3
Je
Stumpf