Learn More
Hamilton™ Gastight™ Spritzen mit Gewindekolben der Serien 1700 und 1000
Artikelnummer. p-4117416
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
100 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
Enthält:
Gewindestift
Manschette
Modell:
1001
1002
1702
1710
1750
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Enthält Modell unitSize
10405202 100 μl Manschette 1710 1 Stück
10436162 500 μl Gewindestift 1750 1 Stück
10611794 1 ml Gewindestift 1001 1 Stück
16259280 2,5 mL Gewindestift 1002 -
10305292 25 μl Manschette 1702 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10405202
Marke: Hamilton™ 81041
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Anwendungen, die eine extrem präzise Kolbenbewegung oder eine minimale Flüssigkeitsmanipulation erfordern
Die Luer-Konus(LT)-Spritzenanschlüsse ermöglichen den einfachen Anschluss von Kel-F™ Ansatznadeln, Kel-F Ansatz-PTFE-Schläuchen; und 1/4 Zoll-Außendurchmesser x 1/8 Zoll-Innendurchmesser- Tygon™- oder Gummischläuchen. Abgabe von 0,33 bis 13,23 μl pro Kolbenumdrehung je nach den
Anschlüssen für Kolbenspritzen mit Gewinde
  • Luer-Spitze (LT) – Die Nadeln sind abnehmbar und passen über eine geschliffene Glasnabe, die in Form eines männlichen Luers konisch ist. Der LT-Anschluss akzeptiert die meisten hypodermischen Nadeln, wurde jedoch speziell für die Verwendung mit Hamilton Kel-F Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht das Totvolumen in der Spritze, was bei einigen Anwendungen möglicherweise nicht geeignet ist. In zerlegtem Zustand autoklavierbar
  • Nadelspitzentypen (Kel-F Ansatznadeln müssen separat erworben werden)
    • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 31-10
    • Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Gauges: 31-10
    • Spitzentyp 4 – Standardmäßige, um 12° angeschrägte Nadelspitze für Life Science-Anwendungen. Erhältliche Gauges: 31-10. Spezielle Spitzentypen wie 30°, 45° oder andere Winkel sind auf Anfrage erhältlich.
    • Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigen Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
    • Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältliche Gauges: 26 und 22
    Spezifikation
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für Anwendungen, die eine äußerst präzise Kolbenbewegung oder eine minimale Flüssigkeitsmanipulation erfordern; ermöglicht den einfachen Anschluss von Kel-F-Ansatznadeln, Kel-F-Ansatz, PTFE-Schlauch und 0.25 AD x 0.12 Zoll ID Tygon™ oder Gummischläuche
    Enthält Manschette
    Produkttyp Gasdichte Spritze
    Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
    Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
    Modell 1710
    Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
    Menge Je
    Volumen (metrisch) 100 μl
    Anschlusstyp Luer-Anschluss