Learn More
Hammond™ Drierite™ Trockenmittelbeutel, Cole-Parmer™
Artikelnummer. 11893082 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
750/Packung
6 g
1 0 z.
8 oz.
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
750 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11893082 6 g 750 Stück
11832692 750/Packung -
11803092 1 0 z. 200 Stück
11833092 8 oz. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11893082 Supplier Cole Parmer Supplier No. 0719306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 €
    156.12 € / 750 Stück
    Sparen 61.88 €
    28% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie Materialien mit diesen Trockenmittelbeuteln vor Korrosion. Hammond™ Drierite™ Trockenmittelbeutel senken die Luftfeuchtigkeit innerhalb von 10 °Stunden auf einen Taupunkt von 100 °F und sind staubdicht. Die in diesen Beuteln verpackten Materialien sind viele Monate vor Korrosion geschützt.
Mit Drierite (wasserfreiem Calciumsulfat) gefüllte Beutel aus Kreppvlies trocknen während des Transports oder der Lagerung die Luft in einer Verpackung oder einem Behälter vollständig.
  • Robust und durch Heißsiegelfolien zusammengehalten
  • Gute Leistung bei erhöhten Temperaturen
  • Gibt bei weniger als 350 °F keine aufgenommene Feuchtigkeit ab
Specifications
Material Calciumsulfat
Menge 6 g
Eignung Diese Beutel sind staubdicht und schützen für viele Monate
compliance-icons
Product Identifier
  • Drierite
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride