Learn More
Hammond™ Edelstahl-Gasreiniger, Cole-Parmer™
Artikelnummer. 11729574 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
600 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11729574 600 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11729574 Lieferant Cole Parmer Lieferanten-Nr. 0141850
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Calciumsulfat mit Kobaltchlorid
Menge 600 mL
Netzgröße 40 μm
Verpackung 1/Packung
Eignung Kostengünstiger Gasreiniger, entfernt vor der Analyse Feuchtigkeit, Öl und Verunreinigungen aus Gasen