Learn More
Invitrogen™ HAMP Monoclonal Antibody (968018)
Artikelnummer. 30534531
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534531 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30534531
Marke: Invitrogen™ MA562033
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
HAMP is involved in the maintenance of iron homeostasis, and it is necessary for the regulation of iron storage in macrophages, and for intestinal iron absorption. The preproprotein is post-translationally cleaved into mature peptides of 20, 22 and 25 amino acids, and these active peptides are rich in cysteines, which form intramolecular bonds that stabilize their beta-sheet structures. These peptides exhibit antimicrobial activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HAMP
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 968018
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen HAMP
Gen-Zugriffsnummer Q9EQ21
Gen-Alias HAMP; Hamp1; HEPC; Hepc1; Hepc20; Hepc25; Hepcidin; hepcidin antimicrobial peptide; hepcidin antimicrobial peptide 1; Hepcidin-20; Hepcidin-25; HFE2B; LEAP1; LEAP-1; liver-expressed antimicrobial peptide 1; PLTR; Putative liver tumor regressor; UNQ487/PRO1003
Gensymbole HAMP
Wirtsspezies Rat
Immunogen Synthetic peptide containing mouse Hepcidin.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84506
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b