Learn More
Tork Tork Feuchte Handreinigungstücher Nachfüllung Weiß W14, Saugfähig, 4 x 58 Tücher, 190692
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243701 Alle ansehen Tork Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
4 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30243701 Weiß 4 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243701 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 190692
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tork Feuchte Handreinigungstücher ermöglichen eine bequeme und wirksame Reinigung der Hände, wenn kein Wasser verfügbar ist. Das Produkt ist einfach und effizient nachfüllbar.
  • Entfernen Sie Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz einfach mit diesen äußerst saugfähigen feuchten Wischtüchern
  • Reinigen Sie Hände effektiv mit diesen Wischtüchern in professioneller Qualität
  • Vermeiden Sie Irritationen durch Reinigungstücher: Die Wischtücher ohne Duftstoffe sind sanft zur Haut
  • Das Nachfüllen ist einfach und effizient dank unseres Reinigungstuchspenders im Eimerdesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wet Wipe
Länge (angloamerikanisch) 17.17 yd.
Länge (metrisch) 15.7 m
Breite (angloamerikanisch) 5.31 in.
Breite (metrisch) 13.5 cm
Zertifizierung/Konformität FSC MIX Credit
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 4 x 58 Wipes
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC MIX Credit