Learn More
Thermo Scientific™ Hand-Dispenser-Kit
Artikelnummer. 15102893 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Handdispenser-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
15102893 Handdispenser-Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15102893 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50138221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 €
    1117.00 € / 1 Stück
    Sparen 78.00 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Genießen Sie mehr Flexibilität im Labor mit dem Thermo Scientific™ Hand-Dispenser, das mit zahlreichen Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden kann.
Genießen Sie mehr Flexibilität im Labor mit dem Thermo Scientific™ Hand-Dispenser-Kit, das mit zahlreichen Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden kann. Das Kit enthält eine Dispensierpistole mit einem 3 m-Schlauch zum Anschluss an den Reinwassertank und einen 0,2 μm-Endfilter. Kompatibel mit Barnstead LabTower™, Pacific™ und Smart2Pure™ Systemen.
Optional für folgende Barnstead Wasseraufbereitungssysteme:
  • LabTower™ EDI
  • LabTower™ RO
  • LabTower™ TII
  • Smart2Pure™
  • Pacific™ TII + Tank (Tank muss über optionale Pumpe verfügen)
  • Pacific™ RO + Tank (Tank muss über optionale Pumpe verfügen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Handdispenser-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) LabTower EDI, LabTower TII, Smart2Pure, Pacific TII + Tank (Tank muss optionale Pumpe haben), Pacific RO + Tank (Tank muss optionale Pumpe haben), LabTower RO
Enthält Hand-Dispenser (enthält Hand-Dispensier mit 3 m-Kabel und 0,2 μm-Endfilter)