Learn More
Ohaus™ Hand-Juwelierwaage
Artikelnummer. 11884272 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
250 g
500 g
Modell:
JE120
JE250
JE500
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11884272
Marke: Ohaus™ 71148072
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für schnelle Messungen in Juweliergeschäften und in der Produktion. Ohaus™ Emerald™ Handwaagen für Schmuck erfüllen die höchsten Qualitätsstandards, sind extrem anwenderfreundlich und gewährleisten genaue Ergebnisse.
  • Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
  • 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • ABS-Gehäuse und -Schale, Schutzabdeckung mit Schnappverschluss
  • Software für Überlast-/Unterlastschutz, externe Tastenkalibrierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001
Fassungsvermögen 120 g
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,1 g
Format Gramm, Unze, Feinunze, Pennyweight
Zur Verwendung mit (Anwendung) In Schmuckgeschäften, in der Schmuckherstellung
Linearität ±0,1 g
Material ABS-Gehäuse
Modell JE120
Stabilisierungszeit 3 s
Temperaturbereich (metrisch) 18 °C bis 25 °C
Typ Schmuckwaagen
Gewährleistung 12 Monate
Länge (metrisch) 13,6 cm
Breite (metrisch) 83 mm
Breite (metrisch) Schale 76 mm
Höhe (metrisch) 20 mm
Tiefe (metrisch) Schale 8,3 cm
Gewicht (metrisch) 0,16 kg