Learn More
Ohaus™ Hand-Juwelierwaage
Artikelnummer. 11894272 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
250 g
500 g
Modell:
JE120
JE250
JE500
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell unitSize
11894272 250 g JE250 1 Stück
11884272 120 g JE120 1 Stück
11804282 500 g JE500 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11894272
Marke: Ohaus™ 71148073
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für schnelle Messungen in Juweliergeschäften und in der Produktion. Ohaus™ Emerald™ Handwaagen für Schmuck erfüllen die höchsten Qualitätsstandards, sind extrem anwenderfreundlich und gewährleisten genaue Ergebnisse.
  • Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
  • 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • ABS-Gehäuse und -Schale, Schutzabdeckung mit Schnappverschluss
  • Software für Überlast-/Unterlastschutz, externe Tastenkalibrierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001
Fassungsvermögen 250 g
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,1 g
Format Gramm, Unze, Feinunze, Pennyweight
Zur Verwendung mit (Anwendung) In Schmuckgeschäften, in der Schmuckherstellung
Linearität ±0,2 g
Material ABS-Gehäuse
Modell JE250
Stabilisierungszeit 3 s
Temperaturbereich (metrisch) 18 °C bis 25 °C
Typ Schmuckwaagen
Gewährleistung 12 Monate
Länge (metrisch) 13,6 cm
Breite (metrisch) 83 mm
Breite (metrisch) Schale 76 mm
Höhe (metrisch) 20 mm
Tiefe (metrisch) Schale 8,3 cm
Gewicht (metrisch) 0,16 kg