Learn More
Ohaus™ Hand-Juwelierwaage
Entwickelt für schnelle Messungen in Juweliergeschäften und in der Produktion. Ohaus™ Emerald™ Handwaagen für Schmuck erfüllen die höchsten Qualitätsstandards, sind extrem anwenderfreundlich und gewährleisten genaue Ergebnisse.
91.55 € - 136.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001 |
---|---|
Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Lesbarkeit | 0,1 g |
Format | Gramm, Unze, Feinunze, Pennyweight |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | In einem Juweliergeschäft, bei der Schmuckherstellung |
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11894272
|
Ohaus™
71148073 |
JE250 | 250 g | 0,1 g | 3 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11804282
|
Ohaus™
71148074 |
JE500 | 500 g | 0.1 g | 3 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11884272
|
Ohaus™
71148072 |
JE120 | 120 g | 0,1 g | 3 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
- 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- ABS-Gehäuse und -Schale, Schutzabdeckung mit Schnappverschluss
- Software für Überlast-/Unterlastschutz, externe Tastenkalibrierung
Spezifikation
CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001 | |
0,1 g | |
In einem Juweliergeschäft, bei der Schmuckherstellung | |
3 s | |
Schmuckwaagen | |
13,6 cm | |
76 mm | |
8,3 cm |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Gramm, Unze, Feinunze, Pennyweight | |
ABS-Gehäuse | |
18 °C bis 25 °C | |
12 Monate | |
83 mm | |
20 mm | |
0,16 kg |