Learn More
Kartell™ Handbetriebene Vakuumpumpe aus Polystyrol
Click to view available options
Pumpentyp:
Handbetriebene Vakuumpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leicht
- Tragbare, handbetriebene Vakuumpumpe
- Erreichbares Vakuum: 625 mm Hg (25”)
- Die Pumprate beträgt 15 ml pro Hub.
- Integriertes Vakuumablassventil
- Kann durch Aufsetzen der Ablassventilkappe auf den Vakuumanschluss als Druckpumpe verwendet werden.
- Schlauchanschluss passt auf 6 mm-Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 625 mmHg |
| Enthält | Mit Vakuummeter |
| Material | Polystyrol |
| Modell | Mit Vakuummeter |
| Pumpentyp | Handbetriebene Vakuumpumpe |
| Anwendungen | Druckpumpe durch Umstecken der Freigabeventilkappe in den Vakuumanschluss |