Learn More
Katrin Klassisches Papierhandtuch M
Artikelnummer. 15701017
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20,5 x 30 cm
Packungsgröße:
6 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15701017 20,5 x 30 cm 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15701017 Lieferant Katrin Lieferanten-Nr. 48504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00 €
    64.63 € / 6 Rollen
    Sparen 29.37 €
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Saugfähig, hygienisch und reißfest.
  • Für KATRIN Handtuchspender M mit Innenspender und ähnliche Modelle
  • Naturweiß
  • 790 Tücher pro Rolle
  • 1-lagige Feuchttücher, 21 x 30 cm
Spezifikation
Produkttyp Papierhandtuch
Länge (metrisch) 38 cm
Breite (metrisch) 5 cm
Material Papier
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 20,5 x 30 cm
Verpackungsmenge 6 Rollen mit je 790 Feuchttüchern
Lage 1-ply
Dicke (metrisch) 1 x 21,5 g/ m²