Learn More
Tork Handdesinfektionsgel-Pumpflasche
Artikelnummer. 17892206 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
6,5
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich Packungsgröße
17892206 6,5 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17892206 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 511103
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die freistehende Pumpflasche ermöglicht ein flexibles Auftragen des nicht klebenden Gels.
  • Dieses Handdesinfektionsgel bekämpft eine Vielzahl von Problemorganismen und entspricht den Normen EN1500, EN 12791 und EN14476.
  • Dieses nicht klebende Gel verbessert das Benutzererlebnis und lässt sich leicht verteilen.
  • Das Handdesinfektionsgel lässt sich dank der freistehenden Pumpflasche flexibel in jedem Raum platzieren.
  • Dieses Handdesinfektionsgel bietet Komfort für Mitarbeiter und Gäste und wurde dermatologisch getestet.
  • Fördern Sie gute Handhygiene in Ihren Räumlichkeiten.
  • Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe fördern ein gutes Händehygieneverhalten
  • Sorgen Sie für Ihre Sicherheit, indem Sie vor der Anwendung die Etiketten und Informationen zu Biozidprodukten lesen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Handdesinfektionsgel
Farbe Klar
Form Gel
Abmessungen (L x B x H) 257 x 233 x 192 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 2,16 in.
Länge (metrisch) 55 mm
Verpackung Kunststoffflasche
pH-Bereich 6,5
Menge 12 Pk.
Sterilität Nicht steril
Volumen (angloamerikanisch) 16,90 oz.
Volumen (metrisch) 500 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 17,07 oz.
Gewicht (metrisch) 484 g