Learn More
Tork Händedesinfektionsschaum alkoholfrei S4
Artikelnummer. 30243751 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243751 Klar 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243751 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 520202
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tork Alkoholfreier Schaumdesinfektionsmittel mit Milchsäure ist die perfekte Wahl für die Händehygiene ohne Wasser, wenn Alkohol keine Alternative darstellt.
  • Helfen Sie mit, Ihre Gäste zu schützen – dieses Handdesinfektionsmittel entspricht den Normen EN1500 und EN14476 und ist gegen alle behüllten Viren wirksam.
  • Der biologisch abbaubare Handdesinfektionsschaum enthält einen 100% pflanzlichen Wirkstoff.
  • Unser alkoholfreies Handdesinfektionsmittel ist dermatologisch getestet.
  • Erfüllt die Sicherheitsstandards – dieses nicht entflammbare Handdesinfektionsmittel trägt keine CLP-Symbole, Warnhinweise oder Transportbeschränkungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Händedesinfektionsmittel
Farbe Klar
Form Schaumstoff
Wirkstoffe Milchsäure
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 6/Pk.
Größe 1 L